Print…
Dietilpirocarbonato
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
Sinônimos: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
RC-042 RC-041
RC-042EA 330 EUR
RC-042 RC-041
Dietilpirocarbonato
dietilpirocarbonato
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de ebulição: 93
Densidade: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088