Print…
Contadores de células, C-Chip
Fornecedor: NANOENTEK
DHC-B01 DHC-B02 DHC-F01 DHC-M01 DHC-N01 DHC-N04
631-1094EA 255 EUR
631-1094 631-1095 631-1096 631-1097 631-1098 NANODHC-N04
Contadores de células, C-Chip
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
Contadores de células de plástico óptico com grelha de quartzo aplicável em análises de sangue (hematologia).
  • Repetibilidade e confiabilidade garantida, elimina a necessidade de lavagem e reutilização
  • Hemacitómetros descartáveis que não necessitam de lamelas
  • Chip para reduzir contaminações e a exposição a amostras infeciosas
Para contagem de células e de culturas, medição de concentrações e testes de viabilidade, aplicável também na contagem de bactérias e fungos e em FIV, na contagem de esperma.