Print…
Óxido de cálcio, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1410-05EA 359.66 EUR
1410-05 1410-01
Óxido de cálcio, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Óxido de cálcio
Powder. Lot analysis on label.
Fórmula: CaO
Peso Molecular: 56.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2850
Ponto de Fusão: 2580
Densidade: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010911
Número CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 1.0 %
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 5.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.1 %
Assay, For Information Only