Print…
Luvas tricotadas de uso universal, HyFlex® 11-801
Fornecedor: Ansell
11-801/10 11-801/11 11-801/6 11-801/7 11-801/8 11-801/9
112-3715EA 58.1 EUR
112-3715 112-3716 112-3711 112-3712 112-3713 112-3714
Luvas tricotadas de uso universal, HyFlex® 11-801
Luvas
As luvas com forro de nylon tricotado e revestimento em espuma de nitrilo na palma da mão são ideais para aplicações em ambientes secos ou ligeiramente oleosos que requerem proteção mecânica leve e níveis elevados de sensibilidade no manuseamento.
  • O uso de elásticos de Spandex evita o risco de alergia ao látex
  • Isentas de silicone: reduz a contaminação potencial dos produtos
  • Antiestáticas em conformidade com EN 1149
  • Punho tricotado
  • Certificação Oeko-Tex®
São adequadas para aplicações ligeiras de montagem, bem como para aplicações em logística e armazenamento.
Gauge: 15
Colour: Grey/black
EN 388 (3131); Cat. II
Certificações: EN 388:2016 (3131A); Cat. II