Print…
Acetato de zinco dihidratado 99.0-101.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
4296-01EA 100.07 EUR
4296-01 4296-07 4296-R
Acetato de zinco dihidratado 99.0-101.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acetato de Zinco dihidratado
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237
Densidade: 1.74 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm