Print…
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec®
Fornecedor: Ansell
09-022/10 09-430/10 09-922/10 09-928/10 09-924/10
112-6186EA 49.9 EUR
112-6186 112-0268 ANSE09-922/10 ANSE09-928/10 112-3315
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec®
Luvas
These cotton jersey gauntlet style gloves with top quality neoprene coating provide protection against mechanical hazards and against a wide range of oils, acids, caustics, alcohols and many solvents.
  • Punho largo especial Hi-Lo isolado com forro de algodão acolchoado, para ser usado tanto em temperaturas quentes como frias
  • Permite o manuseamento intermitente em líquidos aquecidos até 180 °C e o manuseamento a temperaturas até −25 °C
  • Luva de formato anatómico e confortável que melhora a destreza e reduz o cansaço das mãos
Ideais para pessoas que trabalham com produtos petroquímicos, óleos e produtos químicos, especialmente bases e solventes. Também são adequadas para uso na produção de metais, em refinação e galvanização.
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 1,5
Caution: Do not use glove 09-022 in applications above 180 °C.
Certificações: Cat. III; AQL 1,5.
Atenção: Não utilize as luvas 09-022 em aplicações acima de 180 ºC.