Print…
VWR®, Racks para tubos de centrífuga de fundo cónico de 50 ml
Fornecedor: VWR Collection
525-0627EA 15.4 EUR
525-0627 525-0628 525-0626 525-0621 525-0622 525-0623 525-0624 525-0625
VWR®, Racks para tubos de centrífuga de fundo cónico de 50 ml
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase-/RNase-free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Adequados para tubos de centrífuga VWR® com fundo cónico. Cada poço tem um número de identificação (1 - 25).
Sterilised by electron beam irradiation.
Informações de encomenda: A caixa com sortido de cores inclui um suporte azul, um verde, um laranja, um vermelho e um amarelo por caixa.
Embalagem: 5 racks per bag. For larger orders: 5 racks/bag and 10 bags per case.