Print…
VWR®, Racks para tubos de centrífuga de fundo cónico de 15 ml
Fornecedor: VWR Collection
525-0620EA 17.4 EUR
525-0620 525-0614 525-0615 525-0616 525-0617 525-0619 525-0618 525-0613
VWR®, Racks para tubos de centrífuga de fundo cónico de 15 ml
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase/RNase free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Adequados para tubos de centrífuga VWR com fundo cónico. Cada poço tem um número de identificação (1 to 25).
Sterilised by electron beam irradiation.
Informações de encomenda: A caixa com sortido de cores inclui um suporte azul, um verde, um laranja, um vermelho e um amarelo por caixa.
Embalagem: 5 racks per bag. For larger orders: 5 racks/bag and 10 bags per case.