Print…
VWR®, Kits de determinação de densidade para balanças
Fornecedor: VWR Collection
611-2551EA 940 EUR
611-2551 611-2553
VWR®, Kits de determinação de densidade para balanças
Balanças
Kits completos que, juntamente com a balança apropriada, permitem ao utilizador calcular a densidade de líquidos (como bebidas) ou sólidos não absorventes (rochas, polímeros, vidro, metais, etc.). A função de densidade já está incluída como função embutida da balança (exceto para os modelos SE: 611-2605, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299, 611-3344). Os kits de densidade não foram concebidos para uso com analisadores de humidade. Ambos os kits contêm itens semelhantes, a diferença está na fixação do cone à balança:
  • Copo de vidro de medição de 150 mm de altura, Ø 50 mm, 250 ml
  • Copo de vidro de medição de 95 mm de altura, Ø 65 mm, 250 ml
  • Termómetro
  • Peso de vidro
  • Suporte para amostras flutuantes/não flutuantes
  • Braço de suspensão para o suporte de amostras ou do peso
  • Suporte de amostras/peso
  • Suporte para copo de vidro de medição
Kit de densidade DT002 para balanças analíticas VWR® séries SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE ou TS, TA, TP, TPW ou TPC com legibilidade de 0,01, 0,1 ou 1 mg.
Kit de densidade DT004 para balanças de precisão VWR® das séries LP, LPG, SE ou TP com legibilidade de 0,01 g.