Print…
Titulador, TitroLine® 5000
Fornecedor: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 4210 EUR
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titulador, TitroLine® 5000
Tituladores
O TitroLine® 5000, sucessor do TitroLine® easy, é um titulador automático extremamente fácil de utilizar para várias aplicações, incluindo aplicações de água/águas residuais, ambientais e análise de alimentos.
  • Entrada para medição de pH/mV de alta resolução para elétrodos de pH, ORP, prata e mV
  • Entrada para medição de temperatura de PT1000 e NTC 30 para compensação automática da temperatura
  • Métodos padrão pré-instalados para FOS/TAC, alcalinidade, acidez total em bebidas, cloro, etc.
  • Titulação dinâmica e linear para ponto de equivalência
  • Titulação para parâmetros de pH e mV
  • Função de dosagem e titulação manual igual à da bureta de êmbolo
  • TITRONIC® 300
Fornecimento: unidades (M1) básicas fornecidas com unidade de dosagem de 20 ou 50 ml montada e pronta a utilizar, controlador manual TZ 3880, pinça de titulação, vareta de suporte, agitador magnético TM 50 e fonte de alimentação. As unidades M2 também incluem um conjunto do elétrodo de pH e conjunto de soluções tampão. A unidade M3 inclui um elétrodo Ag em vez de um elétrodo de pH.