Print…
Espectrofotómetros UV/Vis, DR6000
Fornecedor: Hach
LPV4419900011 LPV4419900002 LPV4419900001
705-0913EA 15680 EUR
705-0913 705-1161 705-1160
Espectrofotómetros UV/Vis, DR6000
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Espectrofotómetros UV/Vis com tecnologia de radiofrequência (RFID) para garantir o varrimento de comprimento de onda de alta velocidade no espetro visível e de UV.
  • Melhor desempenho laboratorial graças aos 240 métodos disponíveis
  • Transmitância (%), absorvância e concentração, varrimento
  • A tecnologia RFID permite a rastreabilidade de amostras
  • Gestão ideal de dados e resultados fiáveis
  • Os métodos principais são possíveis, incluindo CQO, cloro, nitratos e amónia
  • Reagentes de alta qualidade formulados para garantir um desempenho e resultados excecionais
  • Software de garantia de qualidade (SQA) para agendamento, documentação e interpretação
Algumas aplicações são adequadas para enzimologia e colorimetria. Abrem mais aplicações, incluindo para a análise de água potável e de produtos da indústria cervejeira.
Para ver uma lista de kits de teste populares para o instrumento DR6000, consulte o separador PRODUTOS COMPLEMENTARES. Para uma seleção mais abrangente de kits de teste disponíveis, procure no website da utilizando o termo de pesquisa ETK.
Informações de encomenda: Some application packages are suitable for enzymology and colorimetry, opening up further applications including drinking water and brewing.
Fornecimento: Fornecido com adaptador de células, proteção contra o pó, cabo de alimentação e manual do utilizador.