Print…
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Fornecedor: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.8 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Incubadoras Incubadoras de CO₂
A série Heracell™ VIOS foi concebida para culturas sensíveis, como células estaminais e primárias em investigações de ponta e em aplicações farmacêuticas e clínicas. As unidades são disponibilizadas com interiores em aço inoxidável polido por eletrólise ou em cobre 100% puro e possuem prateleiras perfuradas e ajustáveis, cantos de limpeza fácil com porta de acesso conveniente e uma porta exterior reversível para maior flexibilidade.
  • O fluxo de ar THRIVE ativo mantém as condições homogéneas, evitando a variação indesejada da amostra, com tempos rápidos de
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo VIOS 160i VIOS 250i VIOS 160i, dual stack
Environmentally Preferable
Variação de temperatura (espacial) > ±0,3 °C > ±0,3 °C > ±0,3 °C
Capacidade 165 L 255 L 2×165 L
Tipo de convecção Câmara directamente aquecida Câmara directamente aquecida Câmara directamente aquecida
Controlo de CO₂ ±0,1% ±0,1% ±0,1%
Gama de CO₂ 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20%
Série de prateleiras (máx.) 3 (10) 3 (12) 2×3 (10)
Carga máx. por prateleira 10 kg 14 kg 10 kg
L×P×A internas 470×576×607 mm 607×629×670 mm 470×576×607 mm (one unit)
L×P×A e×teriores 637×880×900 mm 774×934×968 mm 637×880×900 mm (for one unit)
Gama de temperaturas Ambient +3…55 °C Ambient +3…55 °C Ambient +3…55 °C
Temperature control ±0,1 ±0,1 ±0,1
Umidade >93% RH at 37 °C >93% RH at 37 °C >93% RH at 37 °C
Alimentação 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Peso 83 kg 97,5 kg 2×83 kg