Print…
VWR® Mega Star 600/600R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas
Fornecedor: VWR Collection
521-1893EA 4730 EUR
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas pequenas centrífugas de bancada são ideais para aplicações clínicas e de investigação nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, assim como em investigação académica. Proporcionam uma boa capacidade num design compacto com uma interface simples e inteligente.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: o sistema para troca do rotor sem ferramentas permite a troca pressionando apenas um botão, os utilizadores podem mudar rapidamente os rotores e aceder facilmente à câmara para limpeza
  • Sistema antiaerossol ClickSeal® da tampa do rotor e dos suportes: