Print…
Sensor de turbidez VisoTurb® 900-P, para medidores MultiLine® IDS
Fornecedor: WTW
600700
705-0917EA 1910 EUR
705-0917
Sensor de turbidez VisoTurb® 900-P, para medidores MultiLine® IDS
Eléctrodos Outros eléctrodos
O VisoTurb® 900-P é um sensor para aplicações onde a turbidez pode ser diretamente medida da amostra. A gama de aplicações inclui medições em águas de superfície, testes de bombeamento e efluentes de estações de tratamento de águas residuais, entre outras.
  • Robusto e fiável com estrutura em titânio resistente à corrosão, à prova de água e resistente à pressão até 10 bar
  • Funciona em todos os medidores portáteis Multiline® IDS , e também em combinação com sensores IDS adicionais (medidores de 2 e 3 canais)
  • Podem ser conectados pela ligação universal aos cabos AS/IDS-x
  • 2 ou 3 pontos de calibração
  • Parâmetros: FNU ou NTU
Gama de medições: 0 - 4000 FNU
Precisão: 0 a 999 FNU: 0,3 FNU ou ±2% (o maior valor)
1000 a 4000 FNU: ±5% do valor
Comprimento de onda: 860 nm ± 15 nm
Ângulo de medição: 90°
Resistência à pressão (IP 68): 10 bar
Informações de encomenda: Cabo AS/IDS não está inlcuido e deve ser encomendado em separado.