Print…
Sistema de conexão GL 45
Fornecedor: SciLabware
4507/45D 4541/04 4542/02 4537/02 4537/04 4537/06 4538/02 4538/04 4539/02 4539/04 4539/06 4539/08 4539/10 4541/02
BIBB4507/45DEA 41.3 EUR
BIBB4507/45D BIBB4541/04 BIBB4542/02 BIBB4537/02 BIBB4537/04 BIBB4537/06 BIBB4538/02 BIBB4538/04 BIBB4539/02 BIBB4539/04 BIBB4539/06 BIBB4539/08 BIBB4539/10 BIBB4541/02
Sistema de conexão GL 45
Tampas Tampas para Frascos
Tampas de rosca para frascos de meio GL 45 Pyrex® facilitam a transferência de líquidos num sistema fechado e estéril, ideais para laboratórios de biotecnologia e química.
  • Resistente a temperaturas até 140ºC
  • Tampa com membrana é ideal para microbiologia aeróbia e cultura celular, permeável a gás
  • Pode ser lavado na máquina de lavar
Os componentes são totalmente intercambiáveis e compatíveis com ambas as tampas de duas e três aberturas. Podem ser conectados tubos de quatro diâmetros diferentes (1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm e 6.0 mm). Equalização de pressão estéril é possível através da utilização de um filtro de membrana com poros de 0,2 μm, incluido no conjunto de compensação de pressão. As aberturas não utilizadas podem ser tapadas com uma tampa hermética.