Print…
Frascos YOUTILITY, vidro âmbar, com tampa de rosca, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
218862859 218863658 218864457 218865453
215-3509EA 122 EUR
215-3509 215-3517 215-3526 215-3527
Frascos YOUTILITY, vidro âmbar, com tampa de rosca, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
DURAN®, vidro Borossilicato 3.3, âmbar.
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
  • Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
  • Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
  • Shortened threads on bottle and cap for faster opening
  • Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
O frasco DURAN® YOUTILITY representa uma nova geração de frascos de laboratório de vidro para uso numa ampla e diversa gama de aplicações. A inovação não se limita a uma melhoria na forma ergonómica do frasco, abrange também acessórios dedicados com características novas para melhorar o manuseamento, identificação de amostras e facilidade de utilização.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).