Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 e narc™-2
Fornecedor: Avantor
7225-04EA 0 EUR
7225-04 7221-03
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 e narc™-2
Cromatografia, Colunas
As colunas de PP EFS padrão ultra limpas são utilizadas para amostras de 0,2 a 10 ml quando são necessárias velocidade padrão, recuperação e concentração final. Estas colunas são ideais para a separação de drogas e pequenas moléculas. As colunas são embaladas a vácuo para preservar o desempenho do absorvente. O tubo de rebordo redondo otimizado e as fritas são fabricados a partir de polímeros ultra puros. Os tubos ajustam-se à maioria dos processadores e das prateleiras.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: as colunas de extração narc™-1 são um modo misto para a separação de metabolitos de tetrahidrocanabinol carboxílico (THC) da urina. As colunas de extração descartáveis narc™-2 são tipicamente utilizadas para a separação de analitos hidrófobos/básicos (cocaína, benzoilecgonina) da urina.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de fase reversa.