Substratos de coelenterazina para Renilla luciferase e apoaequorina
Fornecedor: Biotium
A Renilla luciferase catalisa a oxidação da coelenterazina para produzir luz, e é usado como uma enzima repórter, em ensaios baseados em luminescência. A Coelenterazina é um substrato natural para a Renilla luciferase, e mais de uma dúzia de análogos da coelenterazina foram sintetizados. Estes análogos podem funcionar como substratos da Renilla luciferase com diferenças na permeabilidade da membrana celular, na eficiência quântica e no comprimento de onda de emissão. O comprimento de onda de emissão é um factor importante quando a Renilla luciferase é usada combinada com uma proteína fluorescente tal como a GFP para a transferência de energia de ressonância bioluminiscente (BRET), uma aplicação importante para os estudos de interações proteína-proteína.
A Coelenterazina e os seus análogos são também substratos para a apoaequorina. Aequorinas podem ser usadas para a deteção de cálcio com elevada sensibilidade e dinâmica. Em comparação com os indicadores fluorescentes de cálcio, o complexo de aequorina tem várias vantagens na deteção de cálcio. Uma grande vantagem é que o complexo de aequorina pode detetar uma ampla gama de concentrações de cálcio, de aproximadamente 0,1 mm a >100 mm. Outra vantagem de ensaios à base de aequorina para deteção de cálcio é a possibilidade de monitorizar a concentração de cálcio em células ao longo de horas ou dias. A Coelenterazina e tem dois picos de emissão a 450nm e 465nm, com a proporção das alturas de pico dependente da concentração de cálcio, permitindo medições proporcionais de cálcio usando a aequorina.
A Biotium oferece coelenterazina de elevada pureza e uma série de análogos de coelenterazina. O kit de amostras de coelenterazina contêm 25 μg de coelenterazina natural e análogos de coelenterazina cp, f, fcp, h, hcp, I, ip e n. As coelenterazinas Aquaphile™ são especialmente formuladas para serem solúveis em água para utilização in vivo. A Biotium oferece também kits de ensaio Renilla luciferase para deteção do gene repórter da Renilla luciferase.
There are over a dozen of coelenterazine analogs that have been synthesized, many of which are now commercially available from Biotium. These coelenterazine analogs have different properties in terms of emission wavelength, cell membrane permeability and quantum efficiency.
Biotium offers coelenterazine 400a (also known as DeepBlue C™) (catalog no.10125) which serves as a substrate for Renilla luciferase (Rluc) and generates an emission peak centered around 400 nm. It is the preferred Renilla luciferase substrate for BRET studies because it has minimal interference with the emission of the GFP acceptor.
Also, see Biotium's water soluble Aquaphile™ Coelenterazines, sold as coelenterazine native (catalog no.10126) or coelenterzine h analog (catalog no. 10127). These formulations readily dissolve in water or buffer for in vivo use.
Lastly, Biotium offers methyl coelenterazine (coelenterazine, 2-methyl analog) (catalog no. 10122) which has been reported to be a superior antioxidant for cells against reactive oxygen species (ROS) such as singlet oxygen and superoxide anion. The coelenterazine derivative is membrane-permeant, non-toxic and highly reactive toward ROS.