Print…
Discos de extração, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Fornecedor: Avantor
8055-06EA 345.88 EUR
8055-06 8055-07 8056-06 8057-06 8058-06 8060-06 8061-06 8068-06 8068-07 8072-06 8072-07 8082-06
Discos de extração, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Filtros Discos Filtrantes
Os discos são pré-montados para utilização na preparação de amostras aquosas para análise. A configuração laminar fornece capacidade de filtração e características de entrada que maximizam o acesso das moléculas de analitos ao absorvente de micropartículas. O design do disco resiste ao entupimento e assegura taxas de rendimento elevadas mesmo quando as amostras contêm sólidos.