Print…
Embalagens de preparação de poros estreitos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornecedor: Avantor
7025-00EA 0 EUR
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Embalagens de preparação de poros estreitos, J.T. Baker® BAKERBOND®
Cromatografia, Fase estacionária Flash Chromatography Sorbents
Materiais de embalagem para preparação de baixa pressão e cromatografia flash. Quimicamente estável de pH 2 a 8,5. Não são danificados pela utilização de agentes de limpeza e antimicrobianos, tais como azida de sódio, soluções aquosas diluídas de ácido trifluoroacético e ácido acético, solventes orgânicos tais como metanol e acetonitrilo, e soluções aquosas concentradas de sais e ureia. As embalagens apresentam partículas com formas irregulares.