Print…
Folhas TLC, pré-revestidas, J.T. Baker®, Baker-flex®
Fornecedor: Avantor
4467-02EA 344 EUR
4467-02 4467-04
Folhas TLC, pré-revestidas, J.T. Baker®, Baker-flex®
Placas de TLC
As folhas de poliéster flexível pré-revestidas Baker-flex® têm um revestimento duro e resistente à abrasão e substrato resistente a solventes para separações rápidas e limpas. As folhas podem ser inscritas e cortadas à medida.