Print…
Processadores de coluna de vidro EFS, J.T. Baker®
Fornecedor: Avantor
7208-00EA 3559.25 EUR
7208-00 6998-00
Processadores de coluna de vidro EFS, J.T. Baker®
Armadilhas de vácuo
Estes processadores de coluna de vidro são câmaras de vácuo de vidro especialmente concebidas para permitir o processamento simultâneo de várias amostras. A câmara de vidro permite a visualização desobstruída de amostras a todo o momento.
  • Processamento de várias amostras em simultâneo
  • Visualização desobstruída de amostras
  • Câmaras de vácuo de vidro, especialmente concebidas
O processador EFS-12G permite o processamento simultâneo de até 12 amostras e inclui 12 acessórios do tipo Luer, 12 torneiras de controlo de fluxo individuais, 12 agulhas de recolha de polipropileno, um manómetro de vácuo/controlador, e um conjunto de prateleiras que acomoda uma variedade de artigos de vidro.
O processador EFS-24G permite o processamento simultâneo de até 24 amostras em 20 a 30 minutos e inclui 24 acessórios do tipo Luer, 24 torneiras de controlo de fluxo individuais, 24 agulhas de recolha de polipropileno, um manómetro de vácuo/controlador, e um conjunto de prateleiras que acomoda uma variedade de artigos de vidro.
Fornecimento: Ambas as unidades são fornecidas com um coletor de vácuo, uma prateleira de recolha de amostras com três postes de apoio, quatro prateleiras ajustáveis em altura com clipes de apoio, e um manual de instruções.