Print…
Luvas resistentes a produtos químicos, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Fornecedor: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 184 EUR
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Luvas resistentes a produtos químicos, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Luvas
As luvas de segurança leves, com revestimento especial de NBR (borracha de nitrilo de butadieno) e com a inovadora tecnologia Xtra Grip, combinam a resistência à massa lubrificante, a óleos minerais e a vários produtos químicos, com conforto e flexibilidade excecionais. O forro com intertravamento de algodão é confortável na pele e regula a temperatura no interior das luvas.
  • Ajuste ergonómico, alta flexibilidade
  • Boa resistência a muitos produtos químicos
  • Excecional aderência em condições secas e molhadas
  • Design de várias camadas para um tempo de resistência elevado
  • Elevada absorção de vapor de água graças ao forro de algodão
São ideais para utilização no setor automóvel, na indústria de produtos químicos e em laboratórios.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certificações: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT); Cat. III
OEKO-Tex® Standard 100