Print…
Frascos pulverizadores
Fornecedor: LAMAPLAST
394 395
215-4232EA 7.4 EUR
215-4232 LAMA395
Frascos pulverizadores
Frascos Frascos pulverizadores
LDPE, translúcidos.
  • Boa resistência química e térmica
  • O bico de pulverização pode ser ajustado, rodando
  • Frasco de spray sem pressão
Pulverizador com opção de pulverização com vapor fino ou jacto para dispersar fluidos