Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
85027.290EA 52.4 EUR
85027.290 85027.320 85027.550 85027.460
Eter metil-tert-butílico ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108.6 °C
Densidade: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: −28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 1 ppm
Water Max. 0.05 %