Print…
Agitadores magnéticos, MIX 8 XL e MIX 12 XL
Fornecedor: 2MAG
30208 30208_UK 30208_CH 30212_UK 30212 30212_CH
444-4000EA 1699 EUR
444-4000 444-4002 444-4001 444-4005 444-4003 444-4004
Agitadores magnéticos, MIX 8 XL e MIX 12 XL
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos robustos com estrutura em aço inoxidável selado hermeticamente, adequados para meios muito viscosos. Temperaturas de funcionamento até 50ºC. Definições de potência em 4 passos.
  • Início suave para uma aceleração fiável e segura da barra de agitação
  • QuickSet para configuração da velocidade incial e máxima
  • Armazenamento da última configuração antes de desligar
  • Display digital para configuração do SoftStart e da velocidade
  • Livres de manutenção e desgaste
Classe de proteção IP: IP 65