Print…
Condutivímetros, portáteis, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Fornecedor: Mettler - Toledo
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1445 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Condutivímetros, portáteis, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Estes medidores robustos proporcionam durabilidade e manuseio com uma só mão tornando-os ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior. Graças à sua proteção IP 67 e resistência a quedas, os dispositivos suportam ambientes díficeis e exigentes.
  • Novo menu intuitivo garante facilidade de uso
  • Teclado T-Pad com disposição otimizada dos botões permite uma navegação fácil e rápida
  • Reconhecimento automático dos sensores InLab ISM e registo do ID, número de série e últimos dados de calibração
  • Compensação de temperatura linear
Apenas modelos S7 Pro:
- O contraste do ecrã é realçado pela luz solar direta: excelente legibilidade mesmo sob condições luminosas e ensolaradas
- StatusLight mostra ao utilizador instantaneamente se o medidor está pronto ou não
- Armazenamento de 2000 dados (conforme as BPL)
- Compensação da temperatura linear ou não linear
- Sinal sonoro do ponto final