Print…
Medidores de pH/mv/ºC/iões, portáteis, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Fornecedor: Mettler - Toledo
30207875 30207877 30207874 30207879 30207878 30207953 30207952 30207951 30207950 30207949
662-1845EA 1125 EUR
662-1845 662-1846 662-1844 662-1848 662-1847 662-1838 662-1837 662-1836 662-1835 662-1834
Medidores de pH/mv/ºC/iões, portáteis, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Estes medidores robustos proporcionam durabilidade e manuseio com uma só mão tornando-os ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior. Graças à sua proteção IP67 e resistência a quedas, os dispositivos são capazes de suportar ambientes díficeis e exigentes.
  • Novo menu intuitivo garante facilidade de uso
  • Teclado T-Pad com disposição otimizada dos botões permite uma navegação fácil e rápida
  • Reconhecimento automático dos sensores InLab ISM e registo do ID, número de série e últimos dados de calibração
  • Compensação de temperatura automática ou manual
Apenas modelos S8 Pro:
- O contraste do ecrã é realçado pela luz solar direta: excelente legibilidade mesmo sob condições luminosas e ensolaradas
- StatusLight mostra ao utilizador instantaneamente se o medidor está pronto ou não
- Armazenamento de 2000 dados (conforme as BPL)
- Sinal sonoro do ponto final
Informações de encomenda: O medidor S2 (apenas medidor) é fornecido com clip de elétrodo, manual de instruções, manual rápido, certificado de teste, declaração de conformidade e pilhas.
S2 Standard Kit: é fornecido com o mesmo que o medidor S2, e também com elétrodo InLab Expert Pro-ISM-IP 67, frascos para calibração e saquetas de tampão para pH 4,01, 7,00 e 9,21.
S2 Field Kit: é fornecido com o mesmo que o S2 Standard Kit, e também uma mala de transporte uGo™.
S2 Food Kit: é fornecido com o mesmo que o S2 Field Kit, mas com o elétrodo InLab Solids Pro-IP 67 em vez do InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2 Light Kit: é fornecido com o mesmo que o S2 Field Kit, mas com o elétrodo InLab Versatile Pro em vez do InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
O medidor S8 (apenas medidor) é fornecido com EasyDirect™ pH, cabo USB, clip de elétrodo, suporte, manual de instruções, manual rápido, certificado de teste, declaração de conformidade e pilhas.
S8 Standard Kit: fornecido com o mesmo que o medidor S8, e também com o elétrodo InLab Expert Pro-ISM-IP 67, frascos para calibração e saquetas de tampão para pH 4,01, 7,00 e 9,21.
S8 Field Kit: fornecido com o mesmo que o S8 Standard Kit, e também com uma mala de transporte uGo™.
S8 Biotech Kit: fornecido com o mesmo que o S8 Field Kit, mas com o elétrodo InLab Routine Pro ISM (cabo incluido) em vez do InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S8 Fluoride Kit: fornecido com o mesmo que o S8 Field Kit, mas com o elétrodo perfectION Fluoride em vez do InLab Expert Pro-ISM-IP 67.