Print…
VWR®, Termocicladores
Fornecedor: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Termocicladores
Termocicladores para PCR
A gama de termocicladores da VWR® combina engenharia de alta qualidade com uma série abrangente de formatos de bloco. O termociclador UNO foi concebido em torno de uma interface de software potente, mas de utilização fácil, e usa a mesma plataforma para formatos de 96 poços e 384 poços. O Doppio, com dois blocos independentes de alta velocidade de 48 poços num sistema, disponibiliza a solução ideal para o máximo de flexibilidade no menor espaço possível. Devido ao design especial da tampa com aquecimento, a altura é automaticamente ajustada aos diferentes tamanhos de tubo.
  • Excelente desempenho: placa térmica com características térmicas impressionantes; potentes elementos Peltier com tecnologia de longa duração; dissipador de calor com ventoinhas de arrefecimento com rolamento magnético, o que permite o controlo de mudança rápida de temperatura até 5 °C/s
  • Resultados fiáveis e reprodutíveis: 8, 2×8 ou 16 elementos Peltier controlam a temperatura, fila a fila, possibilitando uma excelente homogeneidade do bloco de ±0,2 °C e a seleção de gradientes lineares absolutos e de controlo independente da linha
  • Fácil de utilizar: visor TFT nítido, de leitura fácil, e comandos intuitivos no ecrã
  • Controlo de dados: Até 4×USB, 1×ethernet (MS Windows®, Linux), comando remoto e monitorização de instrumentos através de software para PC, sinais audíveis de MP3, notificações do utilizador através de correio eletrónico e controlo principal/secundário
Todos os sistemas incluem software para PC fácil de utilizar para o comando remoto e para a monitorização de instrumentos, além de para a criação de protocolos de PCR no PC.
Tecnologia FlexGradient (opção apenas para UNO e Doppio): com a temperatura das 8 filas individualmente controlada. Selecione entre um gradiente de temperatura perfeitamente linear (ideal para a otimização de PCR) e um controlo independente da linha (ideal para o uso de diferentes pares de primers na mesma operação).
Ferramentas do sistema disponíveis com o toque de um botão: programação em gráfico ou tabelas, Global Program Ramp (Aceleração global do programa), Gradient Control (Controlo do gradiente), Tube Control (Controlo do tubo), modo de emulação, ajuda online, função Quickstart (Início rápido) e Power Fail Denaturation (Desnaturação em caso de falha de energia) para reinício automático após falha de energia.
Comando remoto de especificação elevada: tecnologia topo de gama, com software VWR PCR Cycler Master; receba notificações por correio eletrónico ou use o leitor de MP3 do sistema.
Modo de emulação: para facilidade de transferência de protocolos de PCR.
Concebidos e fabricados na Alemanha, de acordo com a ISO 9001, calibrados e mantidos de acordo com os padrões NIST e suportados por mais de 20 anos de especialização e experiência em termocicladores.