Print…
Homogenizador, Personal, Minilys®
Fornecedor: Bertin
Minilys®
432-0274EA 3110 EUR
432-0274
Homogenizador, Personal, Minilys®
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Especialmente concebido para fluxos de trabalho laboratoriais com baixa eficiência e uso pessoal, o homogenizador Minilys homogeniza 3 amostras simultaneamente em tubos de 0,5/2 ml ou 1 amostra em tubos de 7 ml usando a mesma tecnologia baseada em esferas de agitação 3-D, tal como homogenizadores Precellys®.
  • Pequeno e compacto, o Minilys requer pouco espaço de bancada
  • Fornece uma ótima combinação entre eficiência e flexibilidade
  • Kits de lise Precellys® em 3 tamanhos diferentes à escolha
  • Sistema pronto a usar com registo dos últimos programas utilizados
Informações de encomenda: Para mais detalhes sobre a gama de kits de homogenização e lise Precellys®, por favor contacte-nos.