Print…
Balões volumétricos, classe A, graduação azul, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
937249 937251 937252 937253 937234 937243 937247 937248 937290 937254 937250 937291 937236 937238 937255 937246 937245 937293 937233
612-3624EA 58.8 EUR
612-3624 BRAA937251 612-3625 612-3626 612-7123 612-3620 612-3622 612-3623 BRAA937290 612-7134 BRAA937250 BRAA937291 BRAA937236 612-7124 BRND937255 612-7131 612-7130 612-7138 612-7122
Balões volumétricos, classe A, graduação azul, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, com rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcas e inscrições em esmalte azul de elevado contraste
  • Marcação DE-M
  • Certificado individual incluído
*A par da norma DIN.
**Boca larga.
Certificações: DIN EN ISO 1042