Print…
Balões volumétricos, Classe A, graduação azul, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
2.37253 2.37291 2.37290 2.37236 2.37254 2.37255 2.37245 2.37234 2.37252 2.37251 2.37250 2.37249 2.37248 2.37247 2.37246 2.37243 2.37238
612-3617EA 74.3 EUR
612-3617 BRAA237291 BRND2.37290 BRND2.37236 BRND2.37254 BRND2.37255 BRND2.37245 BRND2.37234 BRND2.37252 BRND2.37251 BRND2.37250 BRND2.37249 BRND2.37248 BRND2.37247 BRND2.37246 BRND2.37243 BRND2.37238
Balões volumétricos, Classe A, graduação azul, BLAUBRAND®
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, com rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcações e inscrições esmalte azul de alto contraste
  • Marcação DE-M
  • Certificado de lote incluido
*A par da norma DIN.
Certificações: DIN EN ISO 1042.