Print…
Balões volumétricos, Classe A, graduação azul
Fornecedor: Brand
2.37053 2.37052 2.37051 2.37049 2.37050
BRND2.37053EA 61 EUR
BRND2.37053 BRND2.37052 BRND2.37051 BRND2.37049 BRND2.37050
Balões volumétricos, Classe A, graduação azul
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, com rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In)
  • Marcações e inscrições esmalte azul de alto contraste
  • Marcação DE-M
  • Certificado de lote incluido
Certificações: DIN EN ISO 1042