Print…
Silica gel 60, irregular 40 - 63 µm para cromatografia flash
Fornecedor: VWR Chemicals
84894.290EA 49.8 EUR
84894.290 84894.320 84894.360 84894.460
Silica gel 60, irregular 40 - 63 µm para cromatografia flash
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: >1600 °C
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
ALCANCE: 01-2119379499-16
Encomendar
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %