Print…
Silica gel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash
Fornecedor: VWR Chemicals
84893.290EA 41 EUR
84893.290 84893.320 84893.360 84893.460
Silica gel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: >1600 °C
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
ALCANCE: 01-2119379499-16
Encomendar
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 63 µm) Max. 5 %
Particle size ( 200 µm) Max. 5 %