Sulfato 1000 mg/l em água padrão para cromatografia de íons
Fornecedor: VWR Chemicals
84996.180EA
55.5
EUR
84996.180
84996.260
Sulfato 1000 mg/l em água padrão para cromatografia de íons
Padrões
Anionic Standards
Sulphate Standards
Certificações: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.