Print…
Placas conversoras de UV para luz branca
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0191-01 38-0191-02 38-0191-04 38-0191-11
730-1017EA 496 EUR
730-1017 730-1018 UVPA38-0191-04 UVPA38-0191-11
Placas conversoras de UV para luz branca
Transiluminadores Transiluminadores UV/Luz Branca
A placa conversora, especialmente concebida, converte a radiação UV do transiluminador mediante o uso de um difusor de luz branca, para permitir a visualização dos géis de proteína corados com de prata ou Coomassie® Blue.
  • Tem pegas nos lados opostos à placa conversora para facilitar o manuseamento