Print…
Microscópios invertidos, AE31E
Fornecedor: MOTIC
1100100200565 1100100200576 1100100200594 P31L P31HD P31LED P31S P31FLUOR
630-2518EA 3824 EUR
630-2518 630-2519 630-2521 MOTIP31L 630-2971 MOTIP31LED MOTIP31S MOTIP31FLUOR
Microscópios invertidos, AE31E
Microscópios
The AE31E has been designed with an extended focus for practical aspects.
  • Função ligar/desligar automático, com base num sensor de infravermelhos
  • A intensidade da lente é memorizada quando a objetiva é rodada
  • Fonte de luz halogéneo intercambiável com módulo LED pode ser comprada em separado, apenas para as versões de 30W
NOTA: Possibilidade de upgrade para fluorescência disponíveis a pedido, por favor contacte-nos.
Fornecimento: Objetivas de fase (incluídas) como standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) utilizam as três o mesmo anel de iluminação Ph1.