Print…
Cotton roving for pipette plugger
Fornecedor: Bellco Glass
BELC7750-22222EA 394 EUR
BELC7750-22222
Cotton roving for pipette plugger
Lã de vidro e de algodão
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Embalagem: Coiled in plastic bag.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904