Soluções tampão, Certipur®, prontas a usar
Fornecedor: Merck
1.09444.0500
1.09445.0500
1.09445.4000
1.99038.0500
1.99054.0500
1.99054.4000
1.09446.0500
1.99036.0500
1.09406.4000
1.09407.0500
1.09407.4000
1.09408.4000
1.09409.0500
1.09409.4000
1.09442.0500
1.09442.4000
1.09408.0500
1.09441.0500
1.99057.0500
1.99057.4000
1.99050.0500
1.99050.4000
1.09441.4000
1.99041.0500
1.99041.4000
1.09444.0500EA
36.7
EUR
1.09444.0500
1.09445.0500
1.09445.4000
1.99038.0500
1.99054.0500
1.99054.4000
1.09446.0500
1.99036.0500
1.09406.4000
1.09407.0500
1.09407.4000
1.09408.4000
1.09409.0500
1.09409.4000
1.09442.0500
1.09442.4000
1.09408.0500
1.09441.0500
1.99057.0500
1.99057.4000
1.99050.0500
1.99050.4000
1.09441.4000
1.99041.0500
1.99041.4000
Soluções tampão, Certipur®, prontas a usar
Tampões
Tampões de pH
Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
- Rastreáveis de acordo com as normas de referência do NIST e do PTB; desvio máx. de ±0,01 (excepto no que diz respeito pH 10, cujo desvio máximo é de ±0,02)
- Embalagens maiores (4 l) e fáceis de usar Titripac® eliminam as questões relacionadas com a contaminação
- Disponíveis tampões de pH 4,00, 7,00 e 10,00 codificados por cores
- Temperatura de referência: +25°C
Todas as soluções tampão foram medidas e qualificadas num laboratório com acreditação conforme a norma DIN EN ISO 17025/IEC para a medição de valores de pH.
Embalagem: Frascos de plástico (500 ml) ou embalagem Titripac® em PE/alumínio (4 l).