Print…
Luvas para caixas de isoladores, AlphaTec® Latex
Fornecedor: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 185 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Luvas para caixas de isoladores, AlphaTec® Latex
Luvas
These ambidextrous gauntlets are made ​​of natural rubber latex without an inner lining. They provide protection against chemical and mechanical hazards as well as against biohazards. For use with most available cleanroom glove boxes.
  • Altamente resistente à maioria dos ácidos, bases, álcoois, aldeídos e cetonas
  • Boa resistência ao rasgo
  • Punhos enrolados para fácil colocação
  • Impermeável a líquidos
Ideal para investigação química, médica, eletrónica, produtos farmacêuticos, decapagem, e limpeza a vapor.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)
Certificações: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Espessura 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Espessura 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)