Print…
VWR® Adapt-A Rack®, Suportes para tubos de ensaio
Fornecedor: VWR Collection
525-0702EA 20.4 EUR
525-0702 525-0703 525-0704 525-0705 525-0706 525-0707 525-0708 525-0709
VWR® Adapt-A Rack®, Suportes para tubos de ensaio
Suportes/Racks Tube Racks
POM.
  • Suoprte para tubos de 12 a 30 mm (aproximadamente 5 a 50 ml) no mesmo orifíicio
  • Os orifícios podem conter tubos redondos, planos, cónicos ou auto-sustentados
  • Possibilidade de acoplar, para criar um suporte tão grande ou tão pequeno quanto necessário
  • Uma grande variedade de cores disponíveis consoante o utilizador, aplicação ou identificação do departamento
  • Abertura nas laterais facilita a visualização das etiquetas
Um inovador suporte multitubos flexível para acomodar diferentes tamanhos de tubos em cada orifício disponível. Adapta-se literalmente ao tamanho do tubo para o manter firmemente na posição vertical. Cada suporte tem 4 orifícios disponíveis que podem acomodar tubos de 12 a 30 mm de Ø. Suportes disponíveis em 1 ou 2 cores.
Fornecimento: Informações de entrega: fornecido aos pares.