Print…
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Álcool isopropilico
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
84881.320EA 65 EUR
84881.320 84881.290
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (205 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 50 %
Transmittance (225 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 95 %
Transmittance (255 nm) ≥ 99 %
Suitable for LC-MS Passes test