Print…
Unidades de digestão Kjeldahl, automático, série DKL
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
S30100190 S30100210 S30100180 S30100200
705-0790EA 6720 EUR
705-0790 705-0792 705-0789 705-0791
Unidades de digestão Kjeldahl, automático, série DKL
Sistemas para digestão Estaçãos de Trabalho de Mineralização
Unidades de digestão Kjeldahl completamente automáticas para análise de azoto e determinação de proteínas, que inclui a tecnologia TEMS™ que é mais económica em termos de tempo, energia (até 35 ºC), custos e espaço. A unidade também inclui um bloco de alumínio para homogeneidade da temperatura e uma excelente condutividade para uma resposta rápida até 450 °C. Estão equipadas com um ecrã LCD com visualização em tempo real das etapas do processo e com escolha entre Seis idiomas. Existem 54 programas disponíveis em que 30 estão pré-instalados e 24 são programas definidos pelo utilizador. Todos os elementos necessários são fornecidos numa única embalagem.
  • Preciso e simples de utilizar, controlo da temperatura do bloco por microprocessador
  • Excelente fiabilidade e produtividade
  • Elevação e abaixamento automática dos tubos de ensaio
  • Separação automática do coletor do suporte
  • Dimensões reduzidas
Informações de encomenda: DKL series should be combined with KS 1000 Scrubber aspirate and neutralise all fumes. For details of dedicated sample racks for 400 ml tubes, please contact your local Avantor sales office.
Fornecimento: A unidade de digestão DKL é fornecida com: elevador, tampa de aspiração com suporte, suporte para amostras e tubos de ensaio.