Print…
Luvas resistentes ao corte, uvex C500 foam
Fornecedor: UVEX
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 219 EUR
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Luvas resistentes ao corte, uvex C500 foam
Luvas
Estas luvas de bambu-raiom/Dyneema®/vidro/poliamida apresentam um revestimento Soft Grip espuma de HPE na palma e nos dedos. A tecnologia Bamboo TwinFlex® assegura o máximo de resistência aos cortes, uma excelente resistência à abrasão e um excecional conforto durante a utilização. Adequadas para operações multitoque em monitores industriais.
  • Resistência ao calor durante o contacto até 100 °C
  • Excelente destreza, elevada resistência à abrasão
  • Excelente conforto de utilização e sensação táctil com o inovador revestimento SoftGrip
  • Resistência mais elevada aos cortes
  • Sem silicone de acordo com o teste de inscrição
  • À prova de humidade
As aplicações normais incluem: Indústria automóvel, construção, indústria de bebidas/cervejeira, indústria de vidro, manutenção/assistência, indústria metalúrgica, trabalhos de montagem, indústria do papel, expedições/logística, trabalhos de transporte.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Certificações: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100