Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Fornecedor: Avantor
7087-02EA 223.42 EUR
7087-02 7087-26
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm.
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
Aplicações gerais: analitos não iónicos, apolares a moderadamente polares.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de fase reversa.
Embalagem: Certas colunas estão disponíveis num tambor de fibra revestido de folha de alumínio chamado Jumbo Pack. As colunas são embaladas soltas no revestimento da folha para eliminar o inconveniente de abrir as bolsas individuais.