Print…
Óculos de proteção, Rush+
Fornecedor: Bollé Safety
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 11.7 EUR
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Óculos de proteção, Rush+
Óculos
O modelo RUSH+ adota um design ultradesportivo, com as suas hastes coinjetadas e ultraflexíveis, sendo 100% personalizável.
  • Proteção superior
  • Hastes coinjetadas, ultraflexíveis
  • Ponte regulável antiderrapante
Disponível com tecnologia Twilight: ESP com um revestimento duplo antiembaciante (em ambos os lados das lentes). Com tecnologia Platinum, um revestimento permanente em ambos os lados das lentes proporciona uma elevada resistência a riscos (1,4 cd/m²), aos químicos mais agressivos e atrasa o aparecimento de embaciamento durante 2 minutos. Concebido para utilização em condições de pouca luz, melhora o contraste e a sua taxa de transmissão de luz é ideal para o exterior, especialmente no início da manhã e ao fim da tarde. O B-Twilight filtra 76% da luz azul.
Certificações: EN 166 FT