Print…
VWR® shiroGEL vertical 20, Sistemas de electroforese verticais, shiroGEL vertical 20
Fornecedor: VWR Collection
700-0353EA 2170 EUR
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Sistemas de electroforese verticais, shiroGEL vertical 20
Sistemas para electroforese Sistemas Verticais de Electroforese em Gel
O shiroGEL vertical 20 é conveniente para multiplas aplicações e distingue-se pela facilidade de moldagem e montagem do gel, necessitando apenas de quatro parafusos para fixar até quatro géis de 20×20 cm. Esta tecnologia de parafuso na vertical distribui a pressão uniformemente ao longo da altura do gel e não no centro, para eliminar qualquer deformação da placa e compressão do gel, mantendo a vedação durante o "casting". Uma câmara interna de tampão incorporada no inserto PAGE permite completar a montagem sem a inclusão de uma câmara de tampão na parte superior. Estes sistemas são ideais para electroforese de ácidos nucleicos de alta resolução, de gradiente, nativa, preparativa 1D e 2D SDS-PAGE.
  • Sistema de gel vertical de formato grande
  • Electroblotting e electroforese em gel possível na mesma tina universal
  • Sistema de montagem rápida para facildade de uso
  • O sistema completo permite o ""casting"" e a corrida de géis ao mesmo tempo, aumentando a eficiência
  • O inserto PAGE com dupla utilização elimina a transferência demorada de placas de vidro entre os diferentes componentes do ""casting"" e da corrida do gel
  • As placas de vidro com espaçadores fixos asseguram a formação de poços limpos, alinhamento adequado para um ""casting"" sem fugas, e elimina a necessidade de alinhamento manual dos espaçadores
  • O design do suporte garante um ""casting"" sem fugas, mesmo que as placas estejam mal alinhadas
Fornecimento: cada sistema shiroGEL vertical 20 inclui placas de vidro, 2 pentes de amostra de 24 poços (1 mm de espessura), serpentina de arrefecimento e base de "casting". O sistema shiroGEL vertical 20 de"casting" duplo também inclui um suporte de "casting" externo (sem elétrodos). Inserto de Electroblotting disponível em separado.