Print…
Óculos de proteção, IRI-s
Fornecedor: Bollé Safety
IRIPSI IRIDPSI2.5 IRIPSF IRIDPSI1.5 IRIDPSI3 IRIDPSI2
111-1751EA 15.9 EUR
111-1751 111-1756 111-1750 111-1753 111-1755 111-1754
Óculos de proteção, IRI-s
Óculos
Estes óculos de proteção universais são ultramodulares e adaptam-se a todos os indivíduos, graças à ponte com memória de forma B-Flex.
  • Hastes ergonómicas, antiderrapantes e articuláveis
  • A ponte macia B-Flex é totalmente ajustável e assenta perfeitamente em todos os rostos, graças ao seu material de memória de forma
  • O revestimento antiembaciante (em ambos os lados das lentes) evita o embaciamento nas condições mais complicadas
  • Também disponíveis com lentes de correção de dioptrias
  • Disponíveis com ou sem área de leitura (apenas versão transparente)
Peso: 27 g
Certificações: EN 166, EN 170