Print…
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
A1001.0010 A1001.0100
A1001.0010EA 66.4 EUR
A1001.0010 A1001.0100
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
4',6-Diamidino-2-fenilindol dihidroclorídrico (DAPI)
DAPI (4',6-diamidine-2-phenylindole dihydrochloride) is an excellent dye for staining DNA.
DAPI is used as a reagent to detect mycoplasma or virus DNA in cell culture.
Fórmula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Peso Molecular: 350.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012681
Número CAS: 28718-90-3